Learn More
Fisherbrand™ Standard-Minizentrifuge
Hohe Drehzahlen mit minimalem Platzbedarf. Die Fisherbrand™ Mini-Zentrifuge ist ideal für schnelles Zentrifugieren, Mikrofilter-Zelltrennungen, PCR*- und HPLC-Proben. Sie ist kompakt und anwenderfreundlich und wird standardmäßig mit viel Zubehör geliefert, einschließlich zwei Rotoren, O-Ringen und austauschbaren Steckern.
Marke:  Fisherbrand™
137.57 CHF gültig bis 2019-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "13545" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.50000kg
Artikelnummer. 15358266
  • 241.35 CHF / 1 Stück
Auf Lager 52
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geringer Platzbedarf und laufruhig
  • UV-resistentes Gehäuse SnapSpinTM-Rotoren für schnellen und einfachen Austausch
  • Kompaktes ergonomisches Design und geringer Platzbedarf
  • Max. Drehzahl 6,000 U/min/2,000 x g  
  • Schwerer gummierter Fuß verhindert Bewegungen und dämpft den Geräuschpegel
  • Mit einjähriger Garantie
Spezifikation
Spezifikation
Rotor 1: 6 x 1.5/2 ml-Röhrchen (Adapter für 0.5 und 0.2 ml-Röhrchen)
Rotor 2: 2 Plätze für 8 x 0.2 ml-Streifen oder 16 Einzelröhrchen
2000 x g
50-60
128 mm
100-240 V Wechselstrom 50/60 Hz
6000 U/min
Nr.
100-240V
Zwei Rotoren, Röhrchengestell, Aufbewahrungskoffer, O-Ringe, Röhrchenadapter und ein doppelt isoliertes Niederstromnetzteil mit vier austauschbaren Steckern
Ja
Videos
Informationsmaterial Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    : 13545
    2019-04-30
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 03/03/2019 und dem 30/04/2019 eingehen und bei denen der Promotions-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotionen können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Terms & Conditions