Learn More
LevGo™ Impfstäbchen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
32.5 mm
32,51 mm
63,5 mm
152.4 mm
Größe:
Groß
Mini
Standard
Packungsgröße:
1600 Stück
2000 Stück
500 Stück
Beschreibung
- In drei Längen und zwei Nadelgrößen für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen erhältlich.
- Natürlich biologisch abbaubar, aus 100 % in den USA angebautem weißen Birkenholz
- In einer FDA-zertifizierten Einrichtung hergestellt, erfüllt FDA-Normen für Lebensmittelkontakt
- Als Halb- oder Kanülenspitzenausführung für empfindliche Anwendungen erhältlich
- Autoklavierbar
- Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Weißes Birkenholz |
| Größe | Mini |
| Produkttyp | Holzpflücker |
| Menge | 2000 Packungen |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Höhe (metrisch) | 32,51 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,28 in. |