Learn More
LevGo™ Impfstäbchen
Artikelnummer. 15306568 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
32.5 mm
32,51 mm
63,5 mm
152.4 mm
Größe:
Groß
Mini
Standard
Packungsgröße:
1600 Stück
2000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 15306568
Marke: LevGo™ 18250SP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Isolieren einzelner Kolonien mit Picks aus Weißbirkenholz. LevGo™ Impf-Picks sind natürlich biologisch abbaubar und Einweg-Picks, sind aber auch autoklavierbar und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
  • In drei Längen und zwei Nadelgrößen für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen erhältlich.
  • Natürlich biologisch abbaubar, aus 100 % in den USA angebautem weißen Birkenholz
  • In einer FDA-zertifizierten Einrichtung hergestellt, erfüllt FDA-Normen für Lebensmittelkontakt
  • Als Halb- oder Kanülenspitzenausführung für empfindliche Anwendungen erhältlich
  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Material Weißes Birkenholz
Größe Standard
Produkttyp Holzpflücker
Menge 1500 Packungen
Autoklavierbar Not Autoclavable
Höhe (metrisch) 63,5 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2.5 Zoll