Learn More
Fisherbrand™ Self-Adhesive Label Tape
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.18140kg
Beschreibung
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving
- Haftet auf Glas, Kunststoff, Papier und Holz von -23 bis +121 °C (-9 bis +250 °F)
- Besonders geeignet für den Einsatz in Autoklaven, Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Sterilisatoren und Inkubatoren
- Einfache Beschriftung mit Bleistift, Stift, Kugelschreiber und den meisten Filzschreibern
- Rückstandslos entfernbar
- Beständig gegen Öl, Wasser und Säure
Spezifikation
Selbstklebend | |
Klebeband | |
Autoklav, Kühlschrank/Tiefkühlgerät, Sterilisator, Inkubator | |
Je 1 | |
-23°bis +121 °C | |
14 yd. | |
1,5 in. |
Weiß | |
Selbstklebendes Beschriftungsband | |
Nur Beschriftungsband | |
-9 bis 250 °F | |
14 yd. x 1,5 in. | |
13 m | |
1 in. ID |