Learn More
Fisherbrand™ Schraubkappen für Einweg-Glasröhrchen
Artikelnummer. 12337279 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Verschlussgröße:
13-415
15-415
18-415
Material:
Phenolharz
Packungsgröße:
1000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Verschlussgröße Material Packungsgröße
12337279 Schwarz 15-415 Phenolharz 1000 Stück
11547133 Schwarz 13-415 Phenolharz 1000 Stück
11567133 Schwarz 18-415 Phenolharz 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12337279
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Phenolkappen verfügen über eingeklebte Gummieinsätze
  • Autoklavierbar
  • Verschluss aus Polypropylen ohne Dichtungseinlage
Spezifikation
Verschlussgröße 15-415
Auskleidungsmaterial Gummi
Vorsterilisiert Nein
Produkttyp Schraubverschluss
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Phenolharz
Farbe Schwarz
Spitzenmaterial Gummi
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) 14-959-35A, 14-959-35B, 14-959-35AA