Learn More
Fisherbrand™ Safety-Vented™ und Sicherheits-Waschflaschen mit Sicherheitsbeschriftung
Artikelnummer. 12359195 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Diverse
Ethanol
Isopropanol
Natriumhypochlorit
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 12359195
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die farbcodierten Verschlüsse aus Polypropylen der Bel Art™ Safety-Vented™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett (Right-to-Know) erleichtern die schnelle und einfache Bestimmung, verhindern ein Nachtropfen und ermöglichen ein Dosieren in aufrechter oder umgedrehter Position der Flasche.
Eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted. Fisherbrand™ Safety-Vented™ and Safety Labeled Right-to-Know Wash Bottles' color-coded polypropylene closures aid in quick and easy identification.
Merkmale der vorbedruckten Flaschen:
  • Aufbewahrung von Flüssigkeiten in eindeutig gekennzeichneten Flaschen zur Vermeidung von versehentlichem Missbrauch
  • Name und Rezeptur der Chemikalien
  • NFPA™-Gefahrendiamant in Farbe
  • Gesundheitsgefahren
  • CAS-Nr. (Chemical Abstract Services Nr.)
  • Vorschläge zu Schutzkleidung und Schutzausrüstung
  • Breite Öffnung erleichtert das Befüllen
  • Farbige Verschlüsse zur besseren Unterscheidung
  • LDPE-Flaschen mit Ventilen aus Polypropylen
  • 16 oz. (500 ml)
  • Flaschen zum selbst Kennzeichnen sind ebenfalls verfügbar
  • Die Flaschen mit der Kennzeichnung „Natriumhypochlorit (Bleiche)“ sind zum Lichtschutz in WEISS gehalten
  • Nur für den Einsatz mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln geeignet
Compliance
Entspricht den Anforderungen der US-Norm OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml (16 oz.)
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Nicht zutreffend
Enthält Assorted Bottles (Acetone, Distilled Water, Ethanol, Isopropanol, Methanol, Sodium Hypochlorite)
Material LDPE
Verschlussfarbe Diverse
Zertifizierung/Konformität OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included Yes
Graduated No
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Diverse
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Verschlusstyp Polypropylene Closure
Dispensierung durch den Verschluss Yes
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar