Learn More
Fisherbrand™ Safety-Vented™ und Sicherheits-Waschflaschen mit Sicherheitsbeschriftung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Diverse
Ethanol
Isopropanol
Natriumhypochlorit
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
Eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted. Fisherbrand™ Safety-Vented™ and Safety Labeled Right-to-Know Wash Bottles' color-coded polypropylene closures aid in quick and easy identification.
Merkmale der vorbedruckten Flaschen:
- Aufbewahrung von Flüssigkeiten in eindeutig gekennzeichneten Flaschen zur Vermeidung von versehentlichem Missbrauch
- Name und Rezeptur der Chemikalien
- NFPA™-Gefahrendiamant in Farbe
- Gesundheitsgefahren
- CAS-Nr. (Chemical Abstract Services Nr.)
- Vorschläge zu Schutzkleidung und Schutzausrüstung
- Breite Öffnung erleichtert das Befüllen
- Farbige Verschlüsse zur besseren Unterscheidung
- LDPE-Flaschen mit Ventilen aus Polypropylen
- 16 oz. (500 ml)
- Flaschen zum selbst Kennzeichnen sind ebenfalls verfügbar
- Die Flaschen mit der Kennzeichnung „Natriumhypochlorit (Bleiche)“ sind zum Lichtschutz in WEISS gehalten
- Nur für den Einsatz mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln geeignet
Compliance
Entspricht den Anforderungen der US-Norm OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 500 ml (16 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
| Farbe | Blau, Natural |
| Material | LDPE |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Zertifizierung/Konformität | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Öffnung | Weit |
| Mehr anzeigen |