Learn More
Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett (Right-to-Know)
Artikelnummer. 12319195 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Verschlussfarbe:
Blau
Diverse
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Aceton
Ausführungen
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Natriumhypochlorit
Packungsgröße:
4 Stück
5 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12319195
Marke: Fisherbrand™ 117163001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Aufbewahrung von Flüssigkeiten in eindeutig gekennzeichneten Flaschen trägt zur Verhinderung versehentlichen Missbrauchs bei. Bel Art™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett (Right-to-Know) sind in vorgedruckter Form oder zur eigenen Kennzeichnung lieferbar.
Keep liquids in clearly marked bottles that help prevent accidental misuse. Available in both preprinted and label your own bottles.
  • Chemischer Name und Formel
  • Farbige NFPA™ Gefahrendiamant
  • Gesundheitsgefahren
  • CAS (Chemical Abstract Services)-Nr.
  • Empfohlene Schutzkleidung und -ausrüstung
  • Farbige Verschlusskappen zur leichteren Identifizierung
  • LDPE-Flaschen mit Verschlusskappe aus Polypropylen
  • “LYOB”-Flaschen zur Selbstbeschriftung ebenfalls lieferbar
  • Beschriftete Flaschen für Natriumhypochlorit (Bleiche) sind weiß zum Schutz vor Lichteinfall
  • Verwendung nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln, beschriftete Flaschen für Natriumhypochlorit (Bleiche) sind WEISS zum Schutz vor Lichteinfall
Compliance
Entspricht den Anforderungen der US-Norm OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml (16 oz.)
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Rot, Natural
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aceton
Material LDPE
Menge 6/Pckg.
Sterilität Non-sterile
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Acetone
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Verschlusstyp Polypropylene Closure
Dispensierung durch den Verschluss Yes
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar