Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Boston-Rundflaschen mit Sicherheitsummantelung, ohne Verschlusskappe
Artikelnummer. 11543602 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 mL
480 ml
960 ml
Verschlussgröße:
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Menge:
108/Packung
30/Packung
60/Karton
Packungsgröße:
108 Stück
30 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 11543602
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die ideale Laborflasche für den Umgang mit flüchtigen Substanzen. Die Fisherbrand™ klaren Boston-Rundflaschen mit Sicherheitsbeschichtung ohne Kappe sind leichter zu greifen und schwerer zu zerbrechen.
Die Boston-Rundflaschen aus Glas mit Sicherheitsbeschichtung verfügen über eine Plastisolbeschichtung. Mit dieser Lösung aus PVC-Harz in einem flüssigen Plastifizierer wird nach dem Abkühlen eine perfekt passende Kunststoffhülle erzielt. Diese Boston-Rundflaschen aus Glas mit Kunststoffbeschichtung sind leichter zu greifen und schwerer zerbrechlich als herkömmliche Glasflaschen, bieten jedoch trotzdem die chemische Beständigkeit und minimale Interferenz von Glas. Falls das Glas zerbricht, hält die Plastisolbeschichtung den Inhalt solange zusammen, bis die Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann. Die Boston-Rundflaschen haben einen runden Körper, abgerundete Schultern und eine schmale Schraubhalsöffnung. Die Boston-Rundflaschen mit Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff sind die idealen Laborflaschen zum Umgang mit flüchtigen Substanzen.
  • Beschichtet mit Plastisol
  • Bruchsichere Beschichtung verringert die Bruchgefahr
  • Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung den Inhalt so lange, bis die Flasche entsorgt werden kann
  • Die rutschfeste Beschichtung sorgt auch für eine höhere Stabilität bei Nässe oder Trockenheit
  • Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250mL
Kapazität (metrisch) 240 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Clear
Material Safety-coated Glass, Plastic-coated Glass
Menge 108/Packung
Halsausführung 24-400
Öffnung Eng
Form Boston Round
Produkttyp Sicherheitsbeschichtete runde Flasche
Verschlussgröße 24-400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe