Learn More
Fisherbrand™ Verschlusskappen aus Kunststoff mit Dichtungseinlage aus Gummi
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
22-400
38-400
58-400
Packungsgröße:
288 Stück
576 Stück
Beschreibung
- Black, rubber-lined caps Autoclavable
- Packaged in 12 packs
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Black |
| Beschreibung | Screw cap |
| Material | Plastic |
| Länge (metrisch) | 80 mm |
| Anzahl pro Karton | 576 Cs. |
| Menge | 576/PK. |
| Auskleidungsmaterial | Gummi |
| Halsausführung | 22-400 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Produkttyp | Screw Cap |
| Mehr anzeigen |