Learn More
Fisherbrand™ Scheiben für Rotationsmischgeräte
Artikelnummer. p-8015455 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Röhrchen mit einem Durchmesser zwischen 15 und 17 mm
Röhrchen mit einem Durchmesser zwischen 8 und 11 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12377488
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für durchgehende Mischröhrchen mit einem Durchmesser zwischen 8 und 11 mm geeignet
  • Drehmischer-Scheibe mit Klemmen für Röhrchen, nicht montiert, im Lieferumfang enthalten
  • Diese Klemmen für 'End-zu-End-Mischröhrchen' eignen sich für Röhrchen mit einem Durchmesser von  8-11 mm oder 15-17 mm und eignen sich für 0.5 ml-, 1.5 ml- und 2.0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen, 3 ml-Vacutainer und 5 ml-Röhrchen mit Verschlusskappe (8-11 mm) oder 15 ml-Zentrifugenröhrchen (15-17 mm)
  • Kann autoklaviert werden und ermöglicht ein einfaches Laden und Entfernen der Röhrchen.
  • Lässt sich leicht auf die RM-1-Befestigung montieren, da es mittels drei Bolzen und einem Daumenrad befestigt wird
Spezifikation
Produkttyp Drehmischerscheibe
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit einem Durchmesser zwischen 8 und 11 mm