Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare Medienflaschen aus braunem Glas
Artikelnummer. 17465353 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.000 ml
10.000 ml
100 ml
2.000 ml
250 ml
5.000 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17465353 5.000 ml 1 Stück
15817001 100 ml 10 Stück
15837001 250 ml 10 Stück
15847001 500 ml 10 Stück
15827001 1.000 ml 10 Stück
17455353 2.000 ml 1 Stück
17445353 10.000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17465353
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Fisherbrand™ Glas-Medienflaschen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen.
  • Permanenter weißer Emaille-Markierungsfleck
  • GL 45 Schraubgewinde
  • Ohne Einlage
  • Autoklavierbar (bis 140 °C)
  • Braunes Borosilikatglas
  • Kappe aus Polypropylen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5.000 ml
Farbe Bernstein
Durchmesser (angloamerikanisch) 7.1 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.18 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Medien und Reagenzien, Lagerung und Dispensierung von Flüssigkeiten, Chemikalienlagerung
Enthält Schraubverschluss mit Ausgießring
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Karton 1/Karton
Menge Je 1
Farbe des Schraubverschlusses Blau
Material des Schraubverschlusses Polypropylen
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Blau
Vorsterilisiert Nein
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 330 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12,9 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GL 45
Durchmesser (metrisch) 186 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 169,07 oz.
Form Zylindrisch
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Braune Medienflasche