Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare, robuste, niedrige Bechergläser
Artikelnummer. p-3653722 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Nicht empfohlen zur Verwendung auf Heizplatten, bei denen aufgrund mangelnder Bewegung des Inhalts oder fehlender Temperaturregelung erhebliche Temperaturgradienten vorhanden sind.
Artikelnummer. 16505840
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht empfohlen zur Verwendung auf Heizplatten, bei denen aufgrund mangelnder Bewegung des Inhalts oder fehlender Temperaturregelung erhebliche Temperaturgradienten vorhanden sind.
Ausguss für optimale Leistung
Fisherbrand™ Wiederverwendbare, robuste, niedrige Bechergläser bieten eine robuste Konstruktion, die ideal bei mechanischen Stößen und anderen rauen Anwendungen geeignet sind. Der Ausguss ist für optimale Leistung ausgelegt.
  • Dicke, gleichmäßige Wände
  • Gleichmäßig bearbeiteter oberer Rand mit zusätzlicher Wanddicke
  • Beständiger matter Beschriftungsbereich
  • Weiße Skala mit Graduierung
Compliance
Erfüllen die Vorgaben der ASTM™ Spezifikation E 960, Typ II
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Beschreibung Becher
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,63 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6,7 cm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bieten herausragende mechanische Festigkeit und Beständigkeit. Erhöhte Sicherheit unter Extrembedingungen wie mechanisiertes Waschen und raue Handhabung
Graduierungsbereich 25 bis 200 ml
Höhe (angloamerikanisch) 3,62 in.
Höhe (metrisch) 9,2 cm
Enthält Ausguss
Schritten 25 ml
Markertyp Matte Beschriftungsfläche
Menge 12er-Pckg.
Typ Becher
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E960, ASTM E438, USP Typ I
Scale Zweifach-Anzeige