Learn More
Hellma™ Standardküvetten aus Quarzglas, Silika und Glas
Artikelnummer. 11781784
Click to view available options
Schichtdicke:
1 mm
1 mm
5 mm
10 mm
Material:
Glas, Quarz, Silika
Nah-UV-Glas
Quarz Suprasil
Quarz, Silikat, Glas
Menge:
2/Karton
Je
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11781784
Marke: Hellma™ 1101040
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Montierte PTFE-Abdeckungen oder abgeschrägte PTFE-Stopfen, außer 14-385-906A und -902A, die mit Glas-Abdeckplatten geliefert werden
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ Quarz-, Silika- und Glas-Standard-Zellküvetten bieten eine ausgezeichnete optische Transparenz.
  • Quarz – hohe UV-Transmission und geringe thermische Expansion
  • Glas – Verwendung im sichtbaren Bereich des Spektrums
  • Niedrige Werte für Brechungsindex und Dispersion
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
Spezifikation
Material Quarz, Silikat, Glas
Enthält PTFE Cover
Menge Je
Schichtdicke 10 mm