Learn More
Hellma Suprasil™ Quarz Semi-Mikrozellküvetten
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Enthält:
Mit PTFE-Stopfen
PTFE-Stopfen
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Includes
Passende PTFE-Abdeckungen oder konische PTFE-Stopfen
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
- Anzahl der Fenster pro Küvette: 2
Specifications
Specifications
| Material | Quartz |
| Enthält | Mit PTFE-Stopfen |
| Höhe (metrisch) | 46 mm |