Learn More
Fisherbrand™ Bedruckte Einwegkulturröhrchen
Artikelnummer. p-4487816 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Verpackung:
Tablett mit 25; 500/Cs.
Verschlusstyp:
Schnappverschluss
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 16012282
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für die Gewebekultur
Round-bottom tubes for tissue culture procedures
  • Gammabestrahlt und auf Sterilität getestet
  • Aufgedruckte Graduierungen
  • Mit weißem Schreibfeld
  • Rundbodenröhrchen aus Polypropylen
  • Blaue Schnappkappe aus Polyethylen
  • Schnappverschlüsse können für aerobe oder anaerobe Anwendungen positioniert werden
  • 14 ml Volumen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 14 mL
Länge (metrisch) 100 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Ideal für die Gewebekultur
Enthält Schnappverschluss
Verpackung Tablett mit 25; 500/Cs.
Sterilität Steril
Graduated Ja
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Verschlusstyp Schnappverschluss
Produkttyp Kulturröhrchen