Learn More
Fisherbrand™ Bedruckte Einwegkulturröhrchen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Verpackung:
Tablett mit 25; 500/Cs.
Verschlusstyp:
Schnappverschluss
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
Round-bottom tubes for tissue culture procedures
- Gammabestrahlt und auf Sterilität getestet
- Aufgedruckte Graduierungen
- Mit weißem Schreibfeld
- Rundbodenröhrchen aus Polypropylen
- Blaue Schnappkappe aus Polyethylen
- Schnappverschlüsse können für aerobe oder anaerobe Anwendungen positioniert werden
- 14 ml Volumen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 14 mL |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Ideal für die Gewebekultur |
| Enthält | Schnappverschluss |
| Verpackung | Tablett mit 25; 500/Cs. |
| Sterilität | Steril |
| Graduated | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss |
| Mehr anzeigen |