Learn More
Fisherbrand™ Pressure and Vacuum Rubber Tubing
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,19 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
9/16 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
15,2 m (12 ft.)
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,19 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4,8 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 9/16 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 14,3 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 15,2 m (12 ft.) |
| Gesamtlänge (metrisch) | 3,7 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,187 in. |
| Dicke (metrisch) | 4,8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Druck- und Vakuumarbeiten |
| Mehr anzeigen |