Learn More
Fisherbrand™ Antistatische Wägeschalen aus Polystyrol
Artikelnummer. 15223638 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
270 mL
Farbe:
Blau
Naturfarben
Typ:
Gieß-Schiffchen
Wägeschale
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Typ unitSize
15223638 100 ml Blau Wägeschale 500 Stück
16572240 270 mL Naturfarben Gieß-Schiffchen 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nicht zur Verwendung über 90 °C.
Artikelnummer. 15223638
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht zur Verwendung über 90 °C.
Einwegschalen eignen sich ideal zum Wiegen, Dispensieren oder für die Lagerung
Fisherbrand™ Polystyrol Antistatische Wägeschalen sind kontaminationsfrei, antistatisch und biologisch inert. Einwegschalen eignen sich ideal zum Wiegen, Dispensieren oder für die Lagerung.
Hervorragend geeignet zum Wiegen von Materialien mit statischer Belastung.
  • Widerstandsfähig gegen verdünnte Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen
  • Flache Böden verhindern ein Umkippen
  • Hergestellt aus 12 mm dickem Polystyrol — 20 % dicker als die meisten derzeit auf dem Markt erhältlichen Schalen — Für eine bessere Festigkeit, Stabilität und einfache Handhabung
  • Die Gieß-Schiffchen verfügen über einen geformten Ausguss für bequemes Ausgießen und Dispensieren
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Blau
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Polystyrol
Form Flach
Typ Wägeschale
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Wiegen, Dispensieren oder für die Lagerung
Dicke 12 mil
Abmessungen (L x B x H) 88,9 x 88,9 x 25,4 mm (3,5 x 3,5 x 1 in.)
Länge (angloamerikanisch) 3,5 in.
Länge (metrisch) 88,9 mm
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Breite (metrisch) 88,9 mm
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Basis 61 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm (innerer Sockel)