Få mere at vide
Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylene Tubing 4-Way Connectors
Shop alle Fisherbrand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,219 in.
Höhe (angloamerikanisch):
1,36 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
1,39 in.
Breite (angloamerikanisch):
0,23 in.
Pakningsstørrelse:
20 Stück
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,219 in. |
| Material | Polypropylen |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1,39 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 35 mm |
| Zur Verwendung mit | 6mm |
| Breite (metrisch) | 5,8 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 0,23 in. |
| Form | 4-Weg |
| Höhe (metrisch) | 34,5 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion