Learn More
Fisherbrand™ Einwegbecher aus Polypropylen
Artikelnummer. 17425133 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 mL
600 mL
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17425133
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sehr widerstandsfähig gegen starke Säuren, organische Lösungsmittel und andere gängige Laborreagenzien
Die Rippenkonstruktion ermöglicht das Stapeln ohne Bindung
  • Spezieller “tropffreier” Deckel
  • Der Sockel ermöglicht den ebenen Stand des Bechers während des Gebrauchs
  • Graduierung in ml und oz.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 600 mL
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Höchst widerstandsfähig gegen starke Säuren, organische Lösungsmittel und andere gebräuchliche Laborreagenzien
Enthält Ausguss
Schritten 25 ml
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja