Learn More
Fisherbrand™ Polymethylpenten-Zylinder mit Graduierung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11987884 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
12 Stück
18 Stück
4 Stück
6 Stück
8 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
11987884 250 ml 2 ml 12 Stück
11947874 2000 ml 20 ml 4 Stück
11917894 - 1 ml 18 Stück
11977874 1000 ml 10 ml 6 Stück
11977884 100 ml 1 ml 12 Stück
11917884 500 ml 5 ml 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11987884
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
Kalibriert auf Volumenaufnahme/Volumenabgabe bei 20 °C
  • Transparente Zylinder mit großen permanenten Graduierungen
  • Einfache Auswertung und Ablesbarkeit
  • Verstärkung und hohe Stabilität durch große Rundfüße mit Rippenprofil
  • Großzügige Ausgusstülle; die 10 ml-Größe verfügt über ein konisch geformtes Oberteil zum leichteren Befüllen und Ausgießen
  • Nicht benetzbar
  • Beständig gegen Chemikalien, Hitze und Stöße
  • Eindeutige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Kalibrierung Volumenaufnahme/Volumenabgabe
Graduierungen 2 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Unterteilung 2 ml
Base Type Rund
Produkttyp Messzylinder