Learn More
Fisherbrand™ Gelenkdeckelbehälter aus Polyethylen
Artikelnummer. 17831537 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
0,5 in.
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (angloamerikanisch) unitSize
17831537 0,5 in. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17831537
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der sichere Druckverschluss mit Klappdeckel verhindert verlorene Kappen.
  • Behälter bieten Luft- und Feuchtigkeitsresistenz gegenüber dem Inhalt
  • Aus flexiblem Polyethylen hergestellt
  • Kann überall eingesetzt werden
Spezifikation
Material Polyethylen-Kunststoff
Kapazität (angloamerikanisch) 0,25 oz.
Kapazität (metrisch) 7.4 mL
Verschlusstyp Schnappverschluss
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.