Learn More
Fisherbrand™ Zentrifugenflaschen aus Kunststoff mit Verschlüssen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Enthält:
Noryl-Verschlusskappe
Schraubverschluss
Farbe:
Durchscheinend
Klar
Material:
Polycarbonat
Polypropylen
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
Widerstandsfähige Polypropylen- oder Polycarbonat-Flaschen
- Erhältlich mit Standardkappen für Arbeiten bei niedriger Geschwindigkeit und Verschlusskappen für Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit
- Weiter Munddesign zum einfachen Befüllen und Umfüllen Autoklavierbar bis 121° C (248° F)
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
| Farbe | Durchscheinend |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,4 Zoll |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Material | Polypropylen |
| Länge (metrisch) | 169mm |
| Sterilität | Nicht steril |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 135 hoch° C |
| Mehr anzeigen |