Learn More
Fisherbrand™ Verschluss, mit PV-Dichtung, konisch, Gr. 24/400, schwarz (VE=4200Stck.)
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polyseal |
Verschlussmaterial | Phenolic |
Verschlussgröße | 24-400 mm |
Verschlusstyp | Screw Cap |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Bottle |
Produkttyp | PE Cone Lined Cap |
Farbe | Black |
Beschreibung | Screw cap |
Material | Phenolic Resin |
Länge (metrisch) | 80mm |