Learn More
Fisherbrand™ Nessler Tube Brushes, Natural black bristle
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
48 cm
Länge (metrisch) Borste:
10 cm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Nessler Röhrchen in hoher Form
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Fisherbrand™ Nessler Röhrchenbürsten sind für den Einsatz mit Nessler-Röhrchen in niedriger und hoher Form vorgesehen.
- Volle Borsten für vollständigen Kontakt mit Zylinderwänden und Boden
- 03-621A ist eine naturfarbene schwarze Borste; andere sind aus schwarzem Nylon
- Radiale Doppellüfterspitze
- Galvanisierter Drahtgriff
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Nessler Röhrchenbürste |
| Bristle Material | Nylon |
| Griffmaterial | Galvanisierter Draht |
| Spitzentyp | Radial, doppelte Lüfterspitze |
| Farbe | Schwarz |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Borste | 1 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) Borste | 2,54 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Nessler Röhrchen in hoher Form |
| Länge (angloamerikanisch) | 19 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Borste | 4 in. |
| Mehr anzeigen |