Learn More
Fisherbrand™ Enghalsflaschen für Feldproben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
Includes
Polypropylen-Schraubverschlüsse
Großpackung für bequeme Probenahme, Transport und Lagerung von Flüssigkeiten
- Aus HDPE für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Starr und durchscheinend
- Ideal zur Probenahme vor Ort
Spezifikation
Fassungsvermögen | 125 ml (4.2 oz.) |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 24 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produkttyp | Enghals-Probennahmeflasche |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4.2 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Material | HDPE |
Halsausführung | 24 |