Learn More
Fisherbrand™ Enghalsflaschen für Feldproben
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11937964 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11937964
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
Polypropylen-Schraubverschlüsse
Großpackung für bequeme Probenahme, Transport und Lagerung von Flüssigkeiten
  • Aus HDPE für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Starr und durchscheinend
  • Ideal zur Probenahme vor Ort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8,45 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8.45 oz.
Farbe Durchscheinend
Material HDPE
Halsausführung 24
Zertifizierung/Konformität ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI:File Nr.1606319 und 1606321
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Produkttyp Enghalsflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Verschlusstyp Schraubkappe