Learn More
Fisherbrand™ Mehrzweck-Aufbewahrungsbehälter für Proben
Inert gegenüber den meisten Chemikalien wie Formaldehyd, schwachen Säuren und allen Basen.
Marke: Fisherbrand™
127.89 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21887" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 4.95000kg
Beschreibung
Diese Fisherbrand™ Mehrzweckaufbewahrungsbehälter für Proben sind für Sammlung, Transport und Aufbewahrung von flüssigen und trockenen Mustern und Proben vorgesehen (nicht steril). Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien wie Formaldehyd, schwache Säuren und alle Basen.
- Für gefrorene und kochende Substanzen geeignet
- Platzsparend stapelbar
- Ausgewählte Behälter sind autoklavierbar (siehe Bestelltabelle), Deckel sind nicht autoklavierbar
1 kurze/breite Form
2 hohe/dünne Form
3 graduiert
Spezifikation
Probenbehälter | |
HDPE | |
Unsteril | |
1100 mL | |
Weiß | |
11,5 cm | |
13,29 cm |
Ja | |
Kurz/breit | |
32,0 oz. | |
LDPE | |
Mehrzweck-Aufbewahrungsbehälter für Proben | |
5,23 in. |