Learn More
Fisherbrand™ Mehrzweck-Aufbewahrungsbehälter für Proben
Artikelnummer. 12009957 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
118 mL
148 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1100 mL
1900 mL
2500 mL
5100 mL
Verschlussmaterial:
LDPE
Polypropylen
Farbe:
Durchscheinend
Weiß
Form:
Groß, dünn
Kurz, breit
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
25 Stück
300 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12009957
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Inert gegenüber den meisten Chemikalien wie Formaldehyd, schwachen Säuren und allen Basen.
Diese Fisherbrand™ Mehrzweckaufbewahrungsbehälter für Proben sind für Sammlung, Transport und Aufbewahrung von flüssigen und trockenen Mustern und Proben vorgesehen (nicht steril). Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien wie Formaldehyd, schwache Säuren und alle Basen.
  • Für gefrorene und kochende Substanzen geeignet
  • Platzsparend stapelbar
  • Ausgewählte Behälter sind autoklavierbar (siehe Bestelltabelle), Deckel sind nicht autoklavierbar
  1. kurze/breite Form
  2. hohe/dünne Form
  3. graduiert
Spezifikation
Produkttyp Probenbehälter
Material HDPE
Form Groß, dünn
Kapazität (angloamerikanisch) 64,0 oz.
Kapazität (metrisch) 1900 mL
Verschlussmaterial LDPE
Farbe Durchscheinend
Durchmesser (metrisch) 14,68 cm
Höhe (angloamerikanisch) 6,13 in.
Höhe (metrisch) 15,58 cm