Learn More
Fisherbrand™ LDPE-Spenderflaschen
Artikelnummer. 17374410 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 mL
125 mL
180 mL
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
18 mm
15 bis 415 mm
24 bis 400 mm
28 bis 400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
17374410 250 ml 24 bis 400 mm 12 Stück
17324410 15 ml 15 bis 415 mm 12 Stück
17334410 30 ml 18 mm 12 Stück
17344410 60 mL 18 mm 12 Stück
17354410 125 mL 24 bis 400 mm 12 Stück
17364410 180 mL 24 bis 400 mm 12 Stück
17384410 500 ml 28 bis 400 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17374410
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vielseitige, zuverlässige Flaschen und Ausgüsse.
  • LDPE-Flaschen und -Ausgüsse mit Verschlusskappen
  • Der Verschluss rastet nach der Verwendung leicht ein und sorgt für eine gute Abdichtung
  • Die Ausgussöffnungen sind standardmäßig 0,08 cm (0,03 Zoll) groß
  • Können durch Rückschneiden mit einer Schere vergrößert werden
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchscheinend
Material LDPE
Breite (metrisch) 0,09mm
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 0,26 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,35 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6,75 in.
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Form Rund
Produkttyp Spenderflaschen