Learn More
Fisherbrand™ Pathologie-Behälter mit großem Fassungsvermögen und drehverschluss
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Pathologiebehälter mit großer Kapazität, hergestellt aus hochwertigem Polyethylen hoher Dichte, verfügen über einen auslaufsicheren Schraubverschluss mit Dichtung, um die Probenintegrität während der Lagerung und des Transports zu erhalten.
- Sicherer, auslaufsicherer Schraubverschluss mit Dichtung
- Erhältlich in vier Größen für kleine bis große Proben
- Alle Behälter mit Griff für einfaches Tragen
- Der 5-Gallonen-Behälter verfügt über einen praktischen Griff zum einfachen Schließen und Öffnen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | HDPE |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,6 Gallone |
| Kapazität (metrisch) | 2,27 l |
| Verschlusstyp | Schraubkappe mit Dichtung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7 in. |
| Anzahl pro Karton | 12/Packung |