Learn More
Fisherbrand™ Labtool II™ und Mini-Labtool™
Die Mehrzweckwerkzeuge im Taschenformat sind für Hunderte von Laboranwendungen geeignet.
18.48 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Größe | Pocket-Size |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Öffner für Chemikalienflaschen, Säge zur Verkleinerung von Korkstopfen, Messer zum Schneiden von Schläuchen |
Includes: Labtool II Mit Beiß-/Greifzange, Abisolierzange, Kabelschneider, Lineal, kleinem/großen Messer, Sägemesser, Stanze, Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher, Flaschenöffner, Nadel, Säge und gezahntem Abisolierer
Mini-Labtool Mit Beiß-/Greifzange, Abisolierzange, Kabelschneider, Messer, Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher, Schere, Feile, Säge, Flaschen- und Dosenöffner und Schlüsselkette
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11883172
|
Fisherbrand™
|
2.5 in. | 6.3 cm | 0.18 lbs. | 0.085 kg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
Offene Flaschen, Schnittstopfen, Schläuche und Drähte und vieles mehr. Die Fisherbrand™ Mehrzweckwerkzeuge im Taschenformat sind für Hunderte von Laboranwendungen geeignet.
- Edelstahl mit Aluminiumgriffen
Bestellinformation
Labtool II, geschlossene Länge: 3.5 Zoll (9 cm); Gewicht, 7 oz. (200 g).
Mini-Labtool, geschlossene Länge, 2.5 Zoll (6.3 cm); Gewicht, 3 oz. (85 g).
Spezifikation
Edelstahl | |
Pocket-Size | |
Öffner für Chemikalienflaschen, Säge zur Verkleinerung von Korkstopfen, Messer zum Schneiden von Schläuchen |