Learn More
Humidity Sponge™ Trockenmittel, Fenstertyp, Fisherbrand™
Artikelnummer. 11863092 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Trockenmittel
Packungsgröße:
40 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Chemischer Name oder Material unitSize
11863092 Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Trockenmittel 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11863092 Lieferant Fisherbrand Lieferanten-Nr. 0719311
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Erfüllen Sie alle Trocknungsanforderungen mit diesen feuchtigkeitsaufnehmenden Schwämmen. Die Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Trockenmittel vom Fenster-Typ sind nicht toxisch und in Reinräumen der Klasse M3,5 einsetzbar.
Erfüllen Sie alle Trocknungsanforderungen mit diesen Feuchtigkeitsschwämmen. Fisherbrand™ Dessicant Window Type Humidity Sponges™ sind ungiftig und für Reinräume der Klasse M3.5 geeignet.
  • Beutel führen zu einer Feuchtigkeitsaufnahme von 37 %
  • Die Anzeigen zeigen an, wenn die Feuchtigkeitskapazität erreicht wurde
  • Ein Beutel hält 16 % Feuchtigkeit in einem Behälter mit einem Volumen von zwei Gallonen (476 cu. in.) zurück.
  • Beutelgröße: 7,6 x 7,6 x 0,6 cm (3 x 3 x 1/4 in.) 
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Trockenmittel
CAS 1302-78-9
Material Sodium Calcium Aluminosilicate Hydrate
Menge 40 Pk.
Güte Certified
Gewicht Each bag weighs 10 g (0.35 oz.)