Learn More
Humidity Sponge™, Fisherbrand™
Artikelnummer. 11750389 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Trockenmittel
Packungsgröße:
40 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Chemischer Name oder Material unitSize
11750389 Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Trockenmittel 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11750389 Lieferant Fisherbrand Lieferanten-Nr. 0719313
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Feuchtigkeitsschwammtrockenmittel; Fisherbrand; wiederverwendbarer Typ
  • Ungiftiges Trockenmittel
  • Wiederverwendbar
  • Bei dem Material handelt es sich um DuPont Tyvek™ atmungsaktives Polyethylen hoher Dichte
  • Perfekt für Medikamente, Lebensmittel, Elektronik, Optik und Ausrüstung geeignet
  • Die Beutel halten garantiert 16 % der Feuchtigkeit nach Gewicht zurück; die typischen Ergebnisse sind eine Feuchtigkeitsaufnahme von 37 %
  • Das Trockenmittel erfüllt die FDA-Anforderungen der USA
  • Zertifiziert gemäß ISO-Klasse 5 (Klasse M3.5) für Reinräume
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Trockenmittel
CAS 1302-78-9
Material HDPE
Menge 40 Pk.
Güte Certified
Gewicht 11 g