Learn More
Fisherbrand™ Hochtemperatur-Gewebeband
Artikelnummer. 17887291 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17887291 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17887291
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weiße, texturierte Oberfläche kann gestempelt oder beschrieben werden.
  • Hält Temperaturen bis zu 287,8 °C (550 °F) und bis zu -211,7 °C (-384,8 °F) stand
  • Weiß, selbstklebend
Spezifikation
Klebstofftyp Selbstklebend
Farbe Weiß
Format Klebeband
Produkttyp Klebeband für niedrige und hohe Temperaturen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Texturierte Oberfläche kann gestempelt oder beschrieben werden
Menge Jeweils
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -384,8 bis 550 °F
Temperaturbereich (metrisch) -211,7 bis 287,8 °C
Länge (angloamerikanisch) 300 in.
Länge (metrisch) 762 cm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.