Learn More
Fisherbrand™ Strapazierfähige Allzwecktrichter
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 ml
100 ml
140 ml
210 mL
410 ml
500 ml
Oberer Durchmesser (metrisch):
6,5cm
8.4 cm
10.3 cm
12,5cm
15.5 cm
20,3 cm
Höhe (metrisch):
9 cm
11 cm
11.5 cm
14,1 cm
17.7 cm
20.5 cm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
3 Stück
72 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 8.4 cm |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 11 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,44 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Stiel | 0,90 in. |