Learn More
Fisherbrand™ Valumetric™ Flaschen mit Graduierungen und Verschlüssen mit Polyvinyl-Dichtung
Click to view available options
Fassungsvermögen:
30 ml (1 oz.)
4 oz., 125 mL
500 ml (16 oz.)
60 ml (2 oz.)
8 oz., 250 mL
Verschlussgröße:
33-400
38-400
48-400
58-400 mm
70-400 mm
Menge:
24/Karton
288/Pckg.
48/Karton
48/Pckg.
Beschreibung
- Durchsichtiges Kalknatronglas USP Typ III für ein einfaches Besehen des Inhalts
- Aufgedruckte Graduierungen zeigen Milliliter und Flüssigunzen
- Großer Hals für einfaches Befüllen
Spezifikation
Fassungsvermögen | 60 ml (2 oz.) |
Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |
Verschlussmaterial | PTFE |
Verschlussgröße | 38-400 |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 42 mm |
Höhe (metrisch) | 83 mm |
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Durchsichtig |