Learn More
Fisherbrand™ 8-CHANNEL ALARM TIMER
Artikelnummer. 15274006 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
99 h 59 min 59 s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15274006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Akku (falls erforderlich)
Verfügt über eine Uhr und einen Stoppuhr-Modus
Der Fisherbrand™ Achtkanal-Alarmgeber kann von flüsterleise am Labortisch bis hin zu ohrdurchstechend laut für laute Betriebsbereiche eingestellt werden. Verfügt über eine Uhr und einen Stoppuhr-Modus.
Hergestellt mit einer stufenlos einstellbaren Alarmlautstärkeregelung
  • Alarme können so eingestellt werden, dass sie kontinuierlich ertönen, bis sie manuell ausgeschaltet werden, oder so eingestellt werden, dass sie sich automatisch nach 7 Sekunden oder 1 Minuten ausschalten
Acht Kanäle
  • Drei Kanäle zählen rückwärts – jeweils mit einem Speicher (der Speicher ermöglicht die automatische Rückkehr zur vorher programmierten Zeit auf Knopfdruck)
  • Ein Kanal zählt rückwärts, und wenn Null erreicht ist, wird ein Alarm ausgelöst und beginnt mit dem Aufwärtszählen
  • Der Stoppuhrkanal zählt zu jeder voreingestellten Zeit hoch und gibt Alarme aus
  • Die 2 Wiederholungskanäle werden zu jedem programmierten Zeitintervall automatisch wiederholt alarmiert (z. B. können Sie sie so einstellen, dass sie alle 37 Min. einen Alarm ausgeben).
100-Stundenzeigekapazität
  • Der Taktkanal zeigt die Uhrzeit in der Zeit von AM/PM oder im 24-Stunden-Format an
  • Jeder Timing-Kanal hat eine Timing-Kapazität von 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden.
Helles Display
  • Besonders große, gut ablesbare Überschriften-Größe /12-Zoll hohe LED-Ziffern sind hell und scharf
  • Das Display kann von 25 Fuß entfernt abgelesen werden
Bauweise
  • In einem ABS-Kunststoffgehäuse untergebracht
  • Größe: 6-1/2 x 4-1/4 x 3-1/2 in.
  • Gewicht: 16 oz
  • Anforderungen an die Elektrik: 115 VAC/60 Hz.
Spezifikation
Produkttyp Achtkanal-Alarmtimer
Zeitbereich 99 h 59 min 59 s
Alarms Akustisch
Genauigkeit 0.0001
Auflösung 1 s
Display LED
Akkutyp AAA
Höhe (angloamerikanisch) Display 0,5 in.
Höhe (metrisch) Display 1.27 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 16 oz.
Gewicht (metrisch) 453,59 g
Enthält Batterie