Learn More
Fisherbrand™ Doppelter Zytologietrichter mit weißen Filterkarten
Für Thermo Scientific™ Shandon™ CytoSpin™ Zentrifugen
auf Anfrage
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Shandon CytoSpin Zentrifuge |
---|---|
Enthält | Weiße Filterkarte; Dichtkappen |
Volumen (metrisch) | Bis 0.25 ml |
Beschreibung
- Funktionelles Äquivalent zum Shandon Double Cytofunnel™
- Vollständig kompatibel mit Shandon CytoSpin Zentrifugen
- Eine weiße Filterkarte ist bereits vormontiert und nur für den Einmalgebrauch
- Trichterverschlusskappen im Lieferumfang enthalten
- Für Probenvolumen bis zu 0.25 ml
- Für zwei Ablageflächen auf jedem Objektträger
Spezifikation
Shandon CytoSpin Zentrifuge | |
Weiße Filterkarte; Dichtkappen | |
Bis 0.25 ml |