Learn More
Fisherbrand™ Disposable Plain-End Flint Glass Tubes with Color-Coded Label Area
Eliminate the problem of lost or peeling labels with these disposable, color-coded tubes.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11724426
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Eliminate the problem of lost or peeling labels with these disposable, color-coded tubes.
  • Fused-in, textured, color patches accept any type of ink or pencil
  • Expose to heat, steam, hours in a water bath, without affecting label
  • Marking area is large enough for all necessary information—1.37 in. (for 10 and 12mm O.D. tubes) or 2 in. (for 13 and 16mm O.D. tubes) long labeling area in five pastel colors
  • Round bottom
  • Flint or borosilicate glass
Spezifikation
Spezifikation
White
100 mm
Yes
Non-sterile
KIM-KAP
10 mL
Flint Glass
End problem of lost or peeling labels
13 mm
Disposable Culture Tube