Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Gewinde
Mit oder ohne Markierungspunkte lieferbar
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 9.90000kg
Beschreibung
Erhältlich mit oder ohne Beschriftungsfläche
- Runder Boden
- Ohne Verschlüsse
Bestellinformation
Lieferung auf in Schrumpffolie verpackten Tabletts zu 500 Stück
Spezifikation
ASTM E438, Typ I, Klasse B | |
100 mm | |
Ja | |
Beschriftungsfläche | |
15-415 | |
16 mm | |
Einweg-Zellkulturröhrchen |
12 mL | |
Borosilikatglas | |
Für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen | |
Tablett | |
Nicht steril | |
Ohne |