Learn More
Fisherbrand™ Compartmentalized Petri Dishes
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Typ:
Tri-Schale, Y-Platte
Packungsgröße:
600 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Stapelbar |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Tri-Schale, Y-Platte |
| Kanten | Erhöhte Kante |
| Verpackung | 24 Hüllen, 25 Hüllen/Karton |
| Höhe (metrisch) | 15 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 65 mm |