Learn More
Fisherbrand™ Komfort-Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Wählen Sie einen Handschuh mit Komfort und guter Tastempfindlichkeit. Fisherbrand™ Komfort-handschuhe aus Nitril sind puder- und latexfrei mit Rollpassung und texturierten Fingerspitzen.
Marke:  Fisherbrand™
11.52 CHF gültig bis 2020-02-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "13928" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.92000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15642367
Menge Preis
1 28.80 CHF / 200 Stück
10 24.81 CHF / 200 Stück
Auf Lager 742
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Due to extraordinary demand patterns, this item may experience longer lead times and shipping/delivery dates may not be accurate.
Beschreibung
Beschreibung
  • Puder- und latexfrei
  • Außergewöhnlich gute Passform, ausgezeichnete Haptik und Lebensdauer
  • Beidhändig mit texturierter Fingerfläche und Rollbündchen
  • Nicht steril
  • Länge: 24 cm (9.5 Zoll)
  • Dicke: 3 mil (Handfläche)
  • Farbe: Blauviolett
Bestellinformation
Packungsinhalt: 200 Handschuhe pro Box; 10 Boxen pro Karton.
Certifications
ISO 9001-zertifiziertes QMS; 510K-Zulassung für die medizinische Nutzung
Compliance
Gemäß FDA 510(k) für medizinische Zwecke zugelassen.
Spezifikation
Spezifikation
Texturierte Fingerfläche
Beidhändig
Nitril
Puderfrei
Nicht steril
ISO 9001 QMS
Mit Rollrand/gerollt
Ja
Mittel
Blauviolett
24.13 cm