Learn More
Fisherbrand™ COMB 1 PREP 1 MARKER 2MM FOR VS20 VS20
Für die Verwendung mit Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard-Gelelektrophorese-Vertikaleinheiten.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert Probenvolumina
- Kämme für 18 und für 36Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Blau | |
Kamm | |
Je 1 | |
50 μl |
Verti-Gel Maxi, 2-Gel vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten | |
36 | |
2 mm |