Learn More
Fisherbrand™ COMB 1 PREP 1 MARKER 2MM FOR VS20 VS20
Für die Verwendung mit Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard-Gelelektrophorese-Vertikaleinheiten.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11817843
  • 26.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
  • Maximiert Probenvolumina
  • Kämme für 18 und für 36Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Kamm
Je 1
400 μl
Verti-Gel Maxi, 2-Gel vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten
5
2 mm