Learn More
Fisherbrand™ COMB 1 PREP, 1 MARKER, 1.5MM VS20 VS20
Für die Verwendung mit Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard-Gelelektrophorese-Vertikaleinheiten.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11807823
  • 25.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
  • Maximiert Probenvolumina
  • Kämme für 18 und für 36Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Kamm
Je 1
80 μl
Verti-Gel Maxi, 2-Gel vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten
18
1,5 mm