Learn More
COMB 1 PREP, 1 MARKER 0.75MM VS20 VS20
Für die Verwendung mit Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard-Gelelektrophorese-Vertikaleinheiten.
Marke:  Fisherbrand
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11817813
  • 27.27 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
20-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Für Bänder mit fester Auflösung
  • Kämme für 18 und für 36Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Kamm
Je 1
80 μL
Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis Units
10
0.75 mm