Learn More
Fisherbrand™ Kamm, Dicke 2 mm
Zur Verwendung mit den horizontalen SUB-GEL Mini-Gelelektrophoresegeräten.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert Probenvolumina
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
- Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
- Kämme für 8 und für 12Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Blau | |
Kamm | |
Je 1 | |
405 μl |
Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit | |
1 Vorbereitungen, 1 Marker | |
2 mm |