Learn More
Fisherbrand™ Farbiges Etikettenklebeband, Regenbogenfarben
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.56700kg
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Erhältlich als Rollen mit 14 Yard (13 m).
- Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
- Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
- Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
- Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
- Haften an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
- Sauber und einfach entfernbar
Bänder werden ohne Spender geliefert.
Bestellinformation
Spender separat erhältlich.
Spezifikation
Mehrfarbig | |
Farbiges Etikettenklebeband | |
1 blau, 2 rosa, 2 grün, 2 rot, 1 orange, 2 gelb, 2 weiß | |
-10 bis +250 °F | |
14 yd. x 1 in. | |
13 m | |
1 in. Beschriftung |
Klebeband | |
Ölbeständig, wasserfest, säurebeständig und hervorragend für die Farbcodierung geeignet | |
12/Packung | |
-23 bis 121 °C | |
14 yd. (2,01 m) | |
1 in. |